Fortfahren mit
S0149
Streptolysin O aus Streptococcus pyogenes
From Streptococcus pyogenes, Thiol-activated toxin, lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
€ 209,10
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
308-500-3
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Quality level:
€ 209,10
Listenpreis€ 246,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Streptolysin O aus Streptococcus pyogenes, γ-irradiated
biological source
Streptococcus pyogenes
Quality Level
sterility
γ-irradiated
form
lyophilized powder
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Streptococcus pyogenes ... slo(900490)
Application
Permeabilisiert Membranen, um die Aufnahme großer oder geladener Moleküle in die Zelle zu ermöglichen.
Streptolysin O from Streptococcus pyogenes has been used in streptolysin O (SLO) permeabilization. It has also been used to evaluate the barrier integrity and cytotoxicity of caco-2 and T84 IEC polarized monolayers.
Biochem/physiol Actions
Thiol-aktiviertes Toxin, dass die Zellmembranen von Tieren permeabilisiert.
Thiol-aktiviertes Toxin, dass die Zellmembranen von Tieren permeabilisiert. Das Protein bindet als Monomer an das Cholesterin von Membranen und polymerisiert in der Folge zu großen, bogen- und ringförmigen Strukturen, die Poren > 12 nm umgeben.
Streptolysin O (SLO), obtained from Streptococcus pyogenes has the capability to block osteoclastogenesis, induced by receptor activator of nuclear factor κ-Β ligand (RANK) through the NF-κB signaling pathway. Streptococcus pyogenes (GAS) is a bacterial strain that results in bacterial arthritis, osteomyelitis and implant infections.
Preparation Note
Prepared from S 5265
Other Notes
One unit will cause 50% lysis of 2% red blood cell suspensions in phosphate buffered saline, pH 7.4, after incubation at 37 °C for 30 min.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5265SAE0089D0564
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Gene Information
Streptococcus pyogenes ... slo(900490)
Gene Information
Streptococcus pyogenes MGAS8232 ... slo(993428)
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
Streptococcus pyogenes
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Extended exposure duration of cultured intestinal epithelial cell monolayers in characterizing hazardous and non-hazardous proteins
Zimmermann C, et al.
Food And Chemical Toxicology, 115(4), 451-459 (2018)
Elevated levels of StAR-related lipid transfer protein 3 alter cholesterol balance and adhesiveness of breast cancer cells: potential mechanisms contributing to progression of HER2-positive breast cancers
Vassilev B, et al.
The American Journal of Pathology, 185(4), 987-1000 (2015)
Streptolysin O derived from Streptococcus pyogenes inhibits RANKL-induced osteoclastogenesis through the NF-kappaB signaling pathway
Yi J, et al.
Molecular Medicine Reports (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S0149-25KU04061836830083