Fortfahren mit
RAB0518
Cell-Based ELISA for detecting Phosphotyrosine
in cultured cell line, 96 assays
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 402,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human, mouse, rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 402,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
96 assays
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The Cell-Based Phosphotyrosine ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of Phosphotyrosin and screen the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human, mouse and rat cell lines.
Immunogen
KLH-conjugated phosphotyramine
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0151RAB0155RAB0350
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
usage
96 assays
usage
96 assays
usage
96 assays
usage
96 assays
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • 5x Blocking Solution (Item F)
    SDB
  • Fixing Solution for Phosphotyrosine Assay (Item D)
    SDB
  • Uncoated Microplate
    SDB
  • Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
    SDB
  • Stop Solution
    SDB
  • TMB Substrate Reagent (Item J)
    SDB
  • HRP-Conjugated Phosphotyrosine-specific Antibody Concentrate (Item E)
    SDB
Alle anzeigen (9)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB0518-1KT04061834963196