Fortfahren mit
R7757
Hybri-Max-Erythrozyten-Lysepuffer
Liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Synonym(e):
RBK-Lysepuffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,40
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
€ 60,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hybri-Max-Erythrozyten-Lysepuffer, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
Application
Zur Anwendung empfohlen bei Zugabe von 1 mL Puffer zu einem Zellpellet (Zellpellet = 1 Milz [Spleen] oder 100–200 Millionen Zellen). Eine Minute lang vorsichtig mischen. Puffer mit 15–20 mL Medium oder Salzlösung verdünnen. Bei 250–500 × g 7 Minuten lang zentrifugieren und den Überstand dekantieren. Die Zellen können verdünnt und für die Auszählung oder Fusion vorbereitet werden. Bei unvollständiger Lyse können die Schritte 1–4 wiederholt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Erythrozyten-Lysepuffer wurde zur Verwendung in Hybridom-Protokollen entwickelt, um rote Blutkörperchen vor der Fusion aus Maus-Splenozytensuspensionen zu entfernen. Er ist auch in Systemen nützlich, in denen es wünschenswert sein kann, rote Blutkörperchen aus Zellsuspensionen wie z. B. Vollblut zu entfernen.
Preparation Note
Contains 8.3 g/L ammonium chloride in 0.01 M Tris-HCl buffer.
Other Notes
Hinweis: Dieses Produkt dient zur Entfernung von Erythrozyten aus Mäusen. Es ist möglicherweise nicht für die Lyse von Erythrozyten anderer Tiere geeignet. Ob sich das Produkt für andere Anwendungen als Maus-Splenozyten eignet, muss vom Forscher entschieden werden.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11814389001H8889H4281
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
500
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
RBC lysing buffer, RBC solubilization buffer
-
density gradient, gradient centrifugation, lymphocyte purification reagent
monoclonal antibody production medium, mAb production medium, biotechnology grade hybridoma medium
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R7757-100ML04061836696771
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. I will be using your RBC cell lysing buffer cat# R7757. The protocol on your web site mentions to add 1mL of the lysis buffer to a cell pellet representing 1 spleen. Is this correct? That just seems low to me. Please let me know.
    1 answer
    1. The correct volume is 1mL per mouse spleen, or 100-200 million cells, for use in hybridoma protocols.
      Helpful?
  2. Since you do not recommend Product R7757, Red Blood Cell Lysing Buffer Hybri-Max™, for treating whole blood, what protocol and products do you recommend for red cell lysis in a sample of whole blood?
    1 answer
    1. The following is a suggested protocol:1. Centrifuge to remove plasma. A volume of 0.2 mL of whole blood will yield approximately 0.1 mL of packed cells. Add 0.1ml of 1X buffer such as HBSS (Hanks' balanced salt solution, Product No. H1641) or DPBS (Dulbecco's phosphate buffered saline solution, Product No. D1283), to 0.1 mL of the pelleted cells and resuspend the pellet.2. Add 1-2 mls of 0.1X diluent (or water) and quickly mix cells using the same pipette.3. After 15 seconds, quickly add a volume of 2X diluent in the amount used in step 2 and mix thoroughly.  Dilute further with 1X diluent.  Wash cells once with buffer.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Is the BSA standard supplied with Product B6916, Bradford Reagent?
    1 answer
    1. No, we do not supply the BSA standard with this reagent. We recommend using one of the following products: Protein Standard (BSA) Solution, (2 mg/mL), Product No. P0834 or Protein Standard (BSA) Solution, (1 mg/mL), Product No. P0914, if lower concentrations of protein are to be measured.
      Helpful?
  5. In step 3 of your usage sheet for Product R7757, Red Blood Cell Lysing Buffer Hybri-Max™, you say to dilute this buffer with medium or "salt solution". What salt solution is appropriate?
    1 answer
    1. Any balanced salt solution such as DPBS (Dulbecco's phosphate buffered saline) or HBSS (Hank's Balanced Salt Solution) may be used to dilute the buffer when following this procedure.
      Helpful?
  6. Can Product R7757, Red Blood Cell Lysing Buffer Hybri-Max™, be used to lyse cells that are trapped in whole tissue preparations?
    1 answer
    1. Unfortunately, we have not verified the suitability of this lysis buffer for using with tissue samples and do not have a protocol.