Fortfahren mit
H8889
Histopaque®-1077 Hybri-Max
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonym(e):
Histopaque 1077
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,60
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 330,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352201
€ 94,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
endotoxin, tested
density
1.077 at 25 °C (relative density)(lit.)
storage temp.
2-8°C
General description
Histopaque®-1077 ist eine Lösung, die Polysaccharose und Natriumditrizoat umfasst, die auf eine Dichte von 1,077 ± 0,001 g/cm3 angepasst wird. Dieses Medium ermöglicht die schnelle Rückgewinnung von lebensfähigen Lymphozyten aus kleinen Mengen von Vollblut. Diese Technik eignet sich zur Verwendung bei der zellvermittelten Lympholyse und zur Typisierung von humanem Lymphozytenantigen (HLA)2. Sie kann auch als erster Isolierungsschritt vor der Zählung von T-, B- und „Null“-Lymphozyten eingesetzt werden. Sie wird zum Herstellen eines Dichtegradientenmediums zur Aufreinigung von Lymphozyten und anderen mononukleären Zellen verwendet.
Application
Histopaque®-1077 Hybri-Max wird zum Isolieren von Folgendem eingesetzt:
  • mononukleäre Zellen des peripheren Blutes (PBMC) aus heparinisiertem Blut mittels Gradientenzentrifugieren
  • Immunzellen (Lymphozyten) aus peripherem Blut
  • PBMC aus Blut
Legal Information
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1077110831A6929
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
description
sterile-filtered, density: 1.077
description
sterile-filtered, density: 1.083
description
sterile-filtered, density: 1.077 g/mL
technique(s)
single cell analysis: suitable, cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
density
1.077 at 25 °C (relative density)(lit.)
density
1.077
density
1.083
density
1.077 g/mL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
aseptically filled
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How many plasma can be processed through on 100 mL pack. And what all items will come with pack? detailed product information is required.
    1 answer
    1. The amount of plasma that can be processed using a 100 mL pack of Histopaque®-1077 depends on the specific protocol and the volume of blood being processed. Histopaque®-1077 is a solution comprising polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1.077 +/- 0.001 g/cm3. The detailed protocol can be found here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/284/292/h8889pis.pdf
      Helpful?
  2. Is there a product in your inventory that is comparable to the Corning product 25-072-CV?
    1 answer
    1. Upon comparison of the formulation and product description, the comparable product from MilliporeSigma is identified as product number H8889. Both products, 25-072 and H8889, have a density of 1.077 g/ml and share the same formulation components, including Diatrizoic acid at 96.219 and Polysucrose 400 at 61.363.
      Helpful?
  3. What is the formulation for H8889 Histopaque-1077 Hybri-Max?
    1 answer
    1. The formulation for H8889 Histopaque-1077 Hybri-Max consists of 5.7% polysucrose 400 and 9% sodium diatrizoate.