Merck
11814389001
Roche
Lysepuffer für Erythrozyten
solution, Roche, pkg of 100 mL, sufficient for 50-500 reactions
Synonym(e):
Erythrozyten, Lysepuffer, RBK-Lysepuffer
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
Form
solution
Verwendung
sufficient for 50-500 reactions
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Puffer, der sowohl für die DNA- als auch RNA-Isolation eingesetzt wird, wurde für die bevorzugte Lyse von Erythrozyten aus menschlichem Vollblut konzipiert und ergibt intakte Leukozyten (frei von Erythrozyten) für weitere Anwendungen. Dieser Puffer ist nicht für die Verwendung mit Vollblut von anderen Spezies vorgesehen.
Anwendung
Der Puffer, der sowohl für die DNA- als auch RNA-Isolation eingesetzt wird, wurde für die bevorzugte Lyse von Erythrozyten aus menschlichem Vollblut konzipiert und ergibt intakte Leukozyten (frei von Erythrozyten) für weitere Forschungsanwendungen.
Es wird zur Lyse von Blutzellen in Oberschenkelknochenmark-, PBMC(mononukleäre Zellen des peripheren Blutes)- und menschlichen Lungenadenokarzinomproben eingesetzt.
Erythrozyten-Lysepuffer wird für die Isolation von PBMC (mononukleäre Zellen des peripheren Blutes) aus mit HIV infizierten Patienten eingesetzt. Er wird außerdem für die Isolation von Lungenzellen, naiven CD8+ T-Zellen und infizierten Zellen aus der Lunge eingesetzt.
Physikalische Form
Gebrauchsfertige Lösung.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A virus-like particle vaccine candidate for influenza A virus based on multiple conserved antigens presented on hepatitis B tandem core particles
Ramirez A, et al.
Vaccine (2018)
Dual Specificity Phosphatase 5 Is Essential for T Cell Survival
Kutty RG, et al.
PLoS ONE, 11(12), 0167246-0167246 (2016)
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply.
Ruefli-Brasse A
Journal of Cancer Therapy (2011)
Quantification of membrane transporter proteins in human lung and immortalized cell lines using targeted quantitative proteomic analysis by isotope dilution nanoLC?MS/MS
Fallon JK, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 154, 150-157 (2018)
Junfeng Wang et al.
Oncoimmunology, 5(11), e1232223-e1232223 (2016-12-22)
In antitumor immunity, dendritic cells (DCs) capture, process, and present tumor antigens to T cells, initiating a tumoricidal response. However, DCs are often dysfunctional due to their exposure to the tumor microenvironment (TME), leading to tumor escape from immune surveillance.