Fortfahren mit
R6391
Unwire full racks, polyketone
Holds 40 x 25-mm tubes, white
Synonym(e):
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0025, benchtop tube storage, tube holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0025
Feature:
Holds 40 x 25-mm tubes
Material:
polyketone
€ 31,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyketone
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0025
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
color
white
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R7516R8266R8891
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0025
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0220
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0325
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0425
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
feature
Holds 40 x 20-mm tubes
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
color
white
color
yellow
color
blue
color
green
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
L × W × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R6391-1EA04061832614878