Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 30,50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0325
Feature:
Holds 40 x 25-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
€ 30,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polyketone
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0325
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
color
blue
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 40 x 25-mm tubes | feature Holds 40 x 25-mm tubes | feature Holds 40 x 20-mm tubes | feature Holds 40 x 20-mm tubes |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0325 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0425 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0120 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0020 |
| material polyketone | material polyketone | material polyketone | material polyketone |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| color blue | color green | color orange | color white |
| L × W × H 300 mm × 121 mm × 92 mm | L × W × H 300 mm × 121 mm × 92 mm | L × W × H 250 mm × 102 mm × 83 mm | L × W × H 250 mm × 102 mm × 83 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire™ full racks, polyketone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?