Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 29,10 |
Über diesen Artikel
€ 29,10
material
polyketone
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0425
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
color
green
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 40 x 25-mm tubes, green | description orange, Holds 40 x 20-mm tubes | description Holds 40 x 25-mm tubes, blue | description Holds 40 x 25-mm tubes, orange |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0425 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0120 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0325 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0125 |
| feature Holds 40 x 25-mm tubes | feature Holds 40 x 20-mm tubes | feature Holds 40 x 25-mm tubes | feature Holds 40 x 25-mm tubes |
| material polyketone | material polyketone | material polyketone | material polyketone |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| color green | color orange | color blue | color orange |
| L × W × H 300 mm × 121 mm × 92 mm | L × W × H 250 mm × 102 mm × 83 mm | L × W × H 300 mm × 121 mm × 92 mm | L × W × H 300 mm × 121 mm × 92 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire™ full racks, polyketone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?