Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 281,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.540,00 € 1.309,00 |
Über diesen Artikel
€ 281,00
Produktname
Resorufin β-D-glucuronide sodium salt, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C(OC(C(O)C1O)C(O)=O)Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2
InChI
1S/C18H15NO9.Na.H/c20-7-1-3-9-11(5-7)27-12-6-8(2-4-10(12)19-9)26-18-15(23)13(21)14(22)16(28-18)17(24)25;;/h1-6,13-16,18,21-23H,(H,24,25);;
InChI key
AESIKFVBGSSFKP-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥90% | assay ~95% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| solubility water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange | solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red | solubility dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?