Fortfahren mit
R4758
Resorufin β-D-Glucopyranosid
≥90%, powder
Synonym(e):
3-Phenoxazone 7-(β-D-glucopyranoside)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.33
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4335306
€ 364,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Resorufin β-D-Glucopyranosid, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H17NO8/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)18(27-14)25-9-2-4-11-13(6-9)26-12-5-8(21)1-3-10(12)19-11/h1-6,14-18,20,22-24H,7H2/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
QULZFZMEBOATFS-UYTYNIKBSA-N
Application
Resorufin β-D-glucopyranoside has been used:
  • as a substrate to determine the kinetics properties for Clostridium cellulovorans (CcBglA), the fungus Trichoderma reesei (TrBgl2), and the termite Neotermes koshunensis (NkBg)[1]
  • as a chromogenic β-glucopyranoside for screening studies[2]
  • as a fluorogenic substrate to determine the glucocerebrosidase enzyme activity in substantia nigra[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R2886R4883P0928
assay
≥90%
assay
≥90%
assay
~95%
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
water: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red
solubility
acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)