Fortfahren mit
PIR00
Inhibitor-resistenter Genotypisierungs-PCR ReadyMix
for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
Synonym(e):
Inhibitor Resistant Genotyping PCR ReadyMix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Technique(s):
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
Usage:
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
Storage temp.:
−20°C
Detection method:
probe-based
Shipped in:
dry ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
light blue
input
crude DNA
compatibility
Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2 , Bio-Rad MJ Opticon, Bio-Rad MiniOpticon, Cepheid SmartCycler, Eppendorf® Mastercycler ep realplex , Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Inhibitor Resistant Genotyping PCR ReadyMix ist ein 2X-konzentrierter gebrauchsfertiger Mastermix für die PCR-Amplifikation von DNA-Matrizen, der Inhibitoren überwindet, die häufig in Rohproben aus Umweltproben, Pflanzen- oder Tiergeweben enthalten sind. Es ist ein vielseitiges und robustes PCR-Reagens, das eine hoch spezifische und effiziente Amplifikation zur Genotypisierung von Sequenzvarianten ermöglicht, einschließlich der allelischen Diskriminierung von Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs) mittels verschiedener Fluorogensondensysteme, darunter TaqMan®-Hydrolysesonden. Inhibitor Resistant Genotyping PCR Readymix enthält alle erforderlichen Reaktionskomponenten außer Primern, Sonden und DNA-Matrize. Die hellblaue Farbe des inerten Tracer-Farbstoffs vereinfacht den Reaktionsaufbau bei weißen oder transparenten Platten und hilft, Pipettier- oder Mischfehler zu minimieren. Er stört die Reporter-Farbstofffluoreszenz nicht und beeinflusst auch nicht die Stabilität des Produkts.
Eine wichtige Komponente des Inhibitor Resistant Genotyping PCR ReadyMix ist eine ultrareine, höchst prozessive, thermostabile DNA-Polymerase, die mit monoklonalen Antikörpern hoher Avidität kombiniert ist. Dieser proprietäre Polymerase-Mix ist sehr widerstandsfähig gegen PCR-Inhibitoren und bietet einen extrem stringenten automatischen Hot-Start, sodass der Reaktionsaufbau und die vorübergehende Lagerung vor der PCR-Amplifikation bei Raumtemperatur stattfinden können.
Application
Verschiedene Echtzeit-PCR-Systeme nutzen verschiedene Strategien für die Normalisierung von Fluoreszenzsignalen und zur Korrektur optischer Abweichungen zwischen den Wells. Es ist sehr wichtig, das passende qPCR-Reagens für Ihr spezifisches Instrument zu verwenden. KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix enthält keinen internen Referenzfarbstoff.
Inhibitor Resistant Genotyping PCR ReadyMix wird als eine Komponente der Reaktionsmischung für den Nachweis von Leukoanthocyanidin-Reduktase(PaLAR3)-Allelen in einem Genotypisierungsassay und einer Multiplex-PCR für die Amplifikation von Mikrosatelliten eingesetzt.
Features and Benefits
  • Assay-Ergebnisse in nur 33 Minuten
  • Hocheffiziente und sensitive Echtzeit-PCR-Ergebnisse
  • Wenig bis keine Optimierung erforderlich
  • Mit sowohl schnellen als auch gängigen PCR-Zyklusprotokollen kompatibel
Other Notes
2X Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl2, dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), Hot Start DNA-Polymerase, inertem blauem qPCR-Farbstoff und Stabilisatoren.
Verpackung:
250 Reaktionen* = 2 X 1,25-mL-Röhrchen
1250 Reaktionen* = 10 X 1,25-mL-Röhrchen
5000 Reaktionen* = 1 X 50-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
Kompatible Instrumente sind:
  • Bio-Rad® CFX384
  • Bio-Rad CFX96
  • Bio-Rad MiniOpticon
  • Bio-Rad/MJ Chromo4
  • Bio-Rad/MJ Opticon 2
  • Bio-Rad/MJ Opticon
  • Cepheid SmartCycler®
  • Eppendorf Mastercycler® ep realplex
  • Eppendorf Mastercycler ep realplex2 s
  • Illumina Eco qPCR
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 3000
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene 6000
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene Q
  • Roche LightCycler® 480
Legal Information
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX384 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX96 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Chromo4 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf SE
MiniOpticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Opticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
SmartCycler is a registered trademark of Cepheid, Inc.
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PIR02L6669KCQS07
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, sufficient for 250 reactions
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 500 reactions
detection method
probe-based
detection method
probe-based
detection method
probe-based
detection method
probe-based
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PIR00-SAMPLE04061838217820
PIR00-250RXN04061833297230
PIR00-1250RXN04061838044051
PIR00-5000RXN04061838044082