Fortfahren mit
L6669
LuminoCt® qPCR ReadyMix
For fast probe-based quantitative PCR
Synonym(e):
LuminoCt® qPCR ReadyMix, LuminoCt®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
500 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
2000 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.770,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 292,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for (quantitative PCR)
application(s)
agriculture
compatibility
Bio-Rad MyiQ ( ), Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MJ Opticon, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
probe-based
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Einbindung von JumpStart Taq-Antikörper in den ReadyMix entfernt die Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen, ohne die Leistungsprobleme im Zusammenhang mit chemisch modifiziertem Hot-Start-Taq zu verursachen. Dies ermöglicht eine sehr schnelle Aktivierung von Taq und bietet eine unvergleichliche Assaysensitivität, während gleichzeitig ein Benchtop-Reaktionsaufbau möglich ist.
  • Das Kit wurde dazu entwickelt, qPCR-Assays auf Sondenbasis auf handelsüblichen Echtzeit-Instrumentenplattformen durchzuführen.
  • ReadyMix erfordert die Zugabe eines Referenzfarbstoffs (im Kit enthalten), wenn er auf Echtzeit-Instrumenten verwendet wird, die einen passiven ROX-Referenzfarbstoff zur Normalisierung von qPCR-Assays benötigen.
  • Das Kit ist nicht mit qPCR-Instrumenten kompatibel, die Glaskapillarröhren verwenden.
LuminoCt® qPCR ReadyMix vereint die verbesserte Leistung unseres JumpStart Taq-Antikörpers für Heißstart-PCR mit der praktischen, einfachen Handhabung des Reaktionsgemischs. Es ist die ideale Lösung für quantitative PCR-Methoden mit hohem Durchsatz, bei denen Fluoreszenzsonden eingesetzt werden.
Application
LuminoCt® qPCR ReadyMix wird für zweistufige quantitative Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktions(qRT-PCR)-Assays zur Quantifizierung des Reverse-Transkriptase-Produkts oder der cDNA für die Genexpressionsanalyse verwendet.[1][2] Er wird außerdem in qPCR zum Quantifizieren der aus Rhinoviren extrahierten RNA eingesetzt.[3]
Features and Benefits
  • Assay-Ergebnisse in nur 25 Minuten
  • Für unübertroffene Genauigkeit, Präzision und Sensitivität entwickelt
  • Die ausführliche Entwicklung und Validierung der ReadyMix-Chemie eliminiert die Notwendigkeit zur Optimierung von Assay-Parametern nahezu vollständig
  • Ideal für schnelle, zweistufige qPCR-Protokolle mit hohem Durchsatz geeignet
  • Der Master-Mix ermöglicht höhere Beständigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Reaktion zur nächsten
  • Verkürzung der Vorbereitungszeit und geringeres Kontaminationsrisiko durch mehrere Pipettierschritte
  • Kompatibilität mit handelsüblichen Echtzeit-Instrumentenplattformen für qPCR-Assays auf Sondenbasis
  • Kleine Amplicons (<200 bp) für optimale Resultate erforderlich
  • Mit kommerziellen Primersets, einschließlich TaqMan®-Assays, kompatibel
  • JumpStart Taq DNA-Polymerase ermöglicht die Vorbereitung bei Raumtemperatur, und der Heißstartmechanismus verhindert die Bildung von Primer-Dimeren und unspezifischen Produkten
Packaging
LuminoCt qPCR ReadyMix, Katalognummer L5794, enthält optimierte Konzentrationen von Tris-HCl, pH 8,3, KCl, dNTP (dATP, dCTP, dGTP, TTP), Stabilisatoren, MgCl2 und JumpStart Taq-DNA-Polymerase. Wird in Form von 100, 500 und 2000 Reaktionen (25-μL-Mix in 500μL Reaktionsvolumen) angeboten.
100x ROX interner Referenzfarbstoff, Katalognummer R4526. Optional – kann bei Maschinen eingesetzt werden, die mit einem internen Referenzfarbstoff kompatibel sind, z. B. ABI und Stratagene.
Das vorgegebene Reaktionsvolumen beträgt 50 μL.
100RXN ist als 1 x 2,5 mL verpackt
500RXN ist als 1 x 12,5 mL verpackt
2000RXN ist als 1 x 50 mL verpackt
Other Notes
  • Handelsübliche 5′-Nukleaseassays (z. B. TaqMan®-Assays) sind mit LuminoCt ReadyMix kompatibel.
  • Nutzen Sie Software zumindest für die Entwicklung von Primern und Sonden und stellen Sie sicher, dass die qPCR-Amplicons <200 bp lang sind.
  • Sigma empfiehlt das Entwickeln von Primern und Sonden mit Beacon Designer Software
Um Primer und Sonden von Sigma zu bestellen, besuchen Sie bitte: www.sigma.com/oligos
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LuminoCt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5193S4438P2893
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
color
colorless
color
colorless
color
-
color
colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • 100X ROX internal reference dye
    SDB
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)