Merck
KCQS07
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix
for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
Synonym(e):
KiCqStart® One Step Probe RT-qPCR Readymix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
500 REACTIONS
€ 883,00
€ 883,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
usage
sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
light blue
input
purified RNA
compatibility
Bio-Rad CFX384, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad MJ Chromo4, Bio-Rad MJ Opticon 2, Bio-Rad MJ Opticon, Bio-Rad MiniOpticon, Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Eppendorf® Mastercycler ep realplex, Illumina Eco qPCR, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Roche LightCycler 480
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
KCQS08KCQS09KCQS04
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
usage
sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
color
light blue
color
light blue
color
light blue
color
light blue
General description
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix ist ein gebrauchsfertiger, höchst empfindlicher Master-Mix für die quantitative Reverse-Transkription-PCR (RT-qPCR) von RNA-Templates, bei der Hybridisierungssonden als Nachweischemikalien, z. B. TaqMan® 5′-Hydrolysesonden auf Echtzeit-PCR-Systemen (siehe Abschnitt Instrumentenkompatibilität zur Auswahl des für Ihr Instrument geeigneten Reagenz), eingesetzt werden. Erststrang-cDNA-Synthese und PCR-Amplifikation finden im selben Röhrchen ohne Öffnen zwischen den Verfahren statt. Er ist zur höchst empfindlichen Quantifizierung von RNA-Viren oder von RNA-Zielen geringer Abundanz sowie für durchsatzhohe Genexpressionsstudien ideal geeignet. Das System wurde im Hinblick auf maximale RT-PCR-Wirksamkeit, Sensitivität und Spezifität bei reduziertem Reaktionsvolumen und schnellen Zykluszeiten optimiert.
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix enthält alle für die RT-qPCR erforderlichen Komponenten außer RNA-Template und Sonde. Das System ist mit allen dual-markierten Sondenchemien kompatibel. Die reverse Transkriptase ist ein technisch hergestelltes M-MLV mit reduzierter RNase-H-Aktivität und einer verbesserten Aktivität und Stabilität bei höheren Temperaturen. Durch Einsatz von höheren Temperaturen (50 bis 55 °C) für den Erststrang-Schritt einer einstufigen RT-qPCR wird eine höhere Spezifität für das Primer-Annealing und die Unterbrechung der RNA-Sekundärstruktur erreicht, die die cDNA-Synthese beeinträchtigen kann.
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix ist PCR-Inhibitoren gegenüber höchst resistent. Eine wichtige Komponente des ReadyMix ist eine ultrareine, höchst prozessive, thermostabile DNA-Polymerase, die mit monoklonalen Antikörpern hoher Avidität kombiniert ist. Dadurch wird ein extrem strikter automatischer Heißstart ermöglicht, der das Potenzial für Primer-Dimere und andere unspezifische PCR-Artefakte minimiert. Die hellblaue Farbe des inerten Farbstoffs vereinfacht den Reaktionsaufbau auf weißen oder durchsichtigen Platten und minimiert das Auftreten von Fehlern beim Pipettieren oder Mischen. Der Farbstoff beeinträchtigt weder die qPCR-Leistung noch die Stabilität des Produkts.
Application
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix wird wie folgt verwendet:
  • bei der quantitativen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (qrt-PCR) für Genexpressionsstudien[1][2][3][4]
  • bei der zelltypspezifischen Transkriptanalyse zum Bestimmen des Ct-Werts[5]
  • beim Nachweis von SARS-CoV-2-RNA aus nasopharyngealen[6] und oropharyngealen Abstrichen[7]
  • bei der Amplifikation von revers transkribierter cDNA[8]
Features and Benefits
  • Testergebnisse innerhalb von 33 Minuten
  • Höchst effiziente und empfindliche PCR-Ergebnisse in Echtzeit
  • Wenig/keine Optimierung notwendig
Other Notes
2X Reaktionspuffer mit dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Magnesiumchlorid, reverser Transkriptase, RNase-Inhibitor-Protein, Heißstart-DNA-Polymerase, inertem blauem qPCR-Farbstoff und Stabilisatoren
Verpackung:
500 Reaktionen* = 5 X 1-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
Verschiedene Echtzeit-PCR-Systeme nutzen verschiedene Strategien für die Normalisierung von Fluoreszenzsignalen und zur Korrektur optischer Abweichungen zwischen den Wells. Es ist entscheidend, das geeignete qPCR-Reagenz für Ihr spezifisches Instrument zu wählen. KiCqStart® einstufiger RT-qPCR ReadyMix für Sonden enthält keinen internen Referenzfarbstoff. Kompatible Instrumente sind:
  • Bio-Rad® CFX384
  • Bio-Rad CFX96
  • Bio-Rad MiniOpticon
  • Bio-Rad/MJ Chromo4
  • Bio-Rad/MJ Opticon 2
  • Bio-Rad/MJ Opticon
  • Cepheid SmartCycler®
  • Eppendorf Mastercycler® ep realplex
  • Eppendorf Mastercycler ep realplex2 s
  • Illumina Eco qPCR
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene® 3000
  • Qiagen/Corbett Rotor-Gene 6000• Qiagen/Corbett Rotor-Gene Q
  • Roche LightCycler® 480
Legal Information
Bio-Rad is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX384 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
CFX96 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Chromo4 is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf SE
MiniOpticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Opticon is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
SmartCycler is a registered trademark of Cepheid, Inc.
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Insulin-resistant subjects have normal angiogenic response to aerobic exercise training in skeletal muscle, but not in adipose tissue
Walton R G, et al.
Physiological Reports, 3(6), 145-153 (2015)
América Vanoye-Carlo et al.
Brain research, 1715, 73-83 (2019-03-25)
The function of synaptic vesicle protein 2A (SV2A) has not been clearly identified, although it has an essential role in normal neurotransmission. Changes in SV2A expression have been linked to several diseases that could implicate an imbalance between excitation and
Myonuclear transcription is responsive to mechanical load and DNA content but uncoupled from cell size during hypertrophy
Kirby T J, et al.
Molecular Biology of the Cell, 27(5), 788-798 (2016)
Fabio Sossai Possebon et al.
Journal of virological methods, 300, 114414-114414 (2021-12-14)
COVID-19 has posed a worldwide public health challenge affecting millions of people in different countries. Rapid and efficient detection of SARS-CoV-2 is essential for pandemic control. Reverse Transcription quantitative PCR (RT-qPCR) of nasopharyngeal swabs is the gold standard method for
Bhasker Dharavath et al.
Heliyon, 6(7), e04405-e04405 (2020-07-16)
Early diagnosis of SARS-CoV-2 infected patients is essential to control the dynamics of the COVID-19 pandemic. We develop a rapid and accurate one-step multiplex TaqMan probe-based real-time RT-PCR assay, along with a computational tool to systematically analyse the data. Our
Artikel
Der PCR-Assay-Leitfaden führt Sie durch die Primer-Validierung und andere Faktoren der Assay-Optimierung, um eine hohe Sensitivität und Spezifität für eine optimale DNA/RNA-Quantifizierung zu gewährleisten.
Ein PCR-Mastermix ist eine Charge von PCR- oder RT-PCR-Reagenzien, die auf viele PCR-Reaktionsröhrchen aufgeteilt werden kann. Es enthält in der Regel DNA-Polymerase, dNTP, MgCl2 und Puffer. Erstellen Sie Ihren eigenen Mastermix oder wählen Sie einen kommerziellen Mastermix aus.
Die Polymerase-Kettenreaktion ist eine der am häufigsten verwendeten Techniken in der Molekularbiologie. Der PCR-Prozess besteht aus drei Hauptschritten: Denaturierung, Hybridisierung und Elongation
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Alle anzeigen
Protokolle
KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix streamlines RNA template RT-qPCR with high sensitivity.
Verwandter Inhalt
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.