Fortfahren mit
P8979
Finnpipette® pipette tips
Finntip 250 universal, sterile
Synonym(e):
Disposable Pipette Tips, Finnpipette Tips, Pipette Tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
Manufacturer/tradename:
Finn 9400263
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
yellow
sterility
sterile
feature
barrier: no
packaging
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
manufacturer/tradename
Finn 9400263
maximum volume
250 μL
volume range
0.5-250 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9685P7174P3049
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Finn 9400263
manufacturer/tradename
Finn 9401250
manufacturer/tradename
Finn 9401110
manufacturer/tradename
Finn 9400230
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
material
yellow
material
orange
material
blue
material
colorless
packaging
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
pack of 960 ea (Racks)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
volume range
0.5-250 μL
volume range
5-300 μL
volume range
100-1000 μL
volume range
0.5-250 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P8979-1EA04061834376835
P8979-10EA04061834380511