Fortfahren mit
P8736
Polypep® low viscosity bovine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,60
€ 37,91
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
€ 37,91
Listenpreis€ 44,60Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
low viscosity
Quality Segment
form
powder
InChI
1S/C9H17NO5.Ca.2H/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;;;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);;;/t7-;;;/m0.../s1
InChI key
LPEKLWLORZBSDK-QTPLPEIMSA-N
Biochem/physiol Actions
A proprietary protein digest that provides increased stabilization of tissue sections in histochemical studies
Legal Information
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5115EM0300920037
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
description
low viscosity
description
-
description
-
description
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P8736-100G04061833621929
P8736-10G04061833621936
P8736-50G04061833631478