Fortfahren mit
EM0300
Einbett-Kit, Spurr, geringe Viskosität
hydrophobic resin for embedding histological samples
Synonym(e):
Kunstharz für Probenvorbereitung
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Storage temp.:
room temp
€ 290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Spurr-Harz ist ein hydrophober Harz. Es ist weniger viskös als Epon-Gemische und leichter zu entnehmen. Die geringe Viskosität des Harzes trägt zur Infiltration von Gewebe-, mineralischen und anderen dichten Strukturen bei. Eine geringe Viskosität von 60 cPs ermöglicht außerdem die einfache Penetration einer Reihe von schwierigen Materialien.
Application
Herausragende Penetration von Gewebe-, mineralischer und dichter Strukturen. Eine geringe Viskosität von 60 cPs ermöglicht die einfache Penetration einer Reihe von schwierigen Materialien. Das Spurr-Einbett-Kit mit geringer Viskosität wird verwendet, um histologische Proben wie Gewebe, Organe und Embryonen einzubetten. Es kann für die Herstellung von mineralischen Präparaten zum Polieren verwendet werden. Die geringe Viskosität der Spurr-Formulierung ermöglicht eine schnelle Infiltration von Gewebe-, mineralischen und anderen dichten Strukturen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
45347P5115769711
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Nonenylsuccinic anhydride 450 g
  • D.E.R. 736 250 g
  • Dimethylaminoethanol 100 g
  • ERL 4221 250 g
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Quali sono i CAS corrispondenti ai composti con i seguenti numeri di catalogo: D5944, N9538, E8659, D6069?
    1 answer
    1. The CAS numbers are as follows:
      E8659: CAS-No. : 25085-98-7
      D6069: CAS-No. : 108-01-0
      N9538: CAS-No. : 28928-97-4
      D5944: CAS-No. : 41638-13-5