Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 250,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 444,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.550,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
General description
A proprietary protein digest that provides increased stablization of tissue sections in histochemical studies.
Application
Polypep® Low Viscosity has been used as a component of substrate incubation medium to act as a section stabilizer. It has also been used for enzyme cytochemistry.
Legal Information
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form solid (free-flowing) | form - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?