Fortfahren mit
P8318
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol sodium salt from egg yolk lecithin
≥99% (TLC), lyophilized powder
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-rac-glycerol)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
€ 84,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 84,00
Listenpreis€ 112,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
egg yolk
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OCC(O)COP([O-])(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H15O8P.Na/c7-1-5(9)3-13-15(11,12)14-4-6(10)2-8;/h5-10H,1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6?;/m0./s1
InChI key
WYHDJJSICPMMFI-GNVLWMSISA-M
Packaging
Packaged under Argon.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3556P5394L4754
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk (dried)
biological source
egg yolk
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
≥99%
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohammad Aboulwafa et al.
Journal of bacteriology, 186(24), 8453-8462 (2004-12-04)
Plasmid-encoded His-tagged glucose permease of Escherichia coli, the enzyme IIBCGlc (IIGlc), exists in two physical forms, a membrane-integrated oligomeric form and a soluble monomeric form, which separate from each other on a gel filtration column (peaks 1 and 2, respectively).
Anna York et al.
Structure (London, England : 1993), 29(7), 731-742 (2021-03-20)
Branched Lipid II, required for the formation of indirectly crosslinked peptidoglycan, is generated by MurM, a protein essential for high-level penicillin resistance in the human pathogen Streptococcus pneumoniae. We have solved the X-ray crystal structure of Staphylococcus aureus FemX, an
José Pedro Cañavate et al.
Microbial ecology, 73(4), 755-774 (2016-11-12)
The high lipid diversity of microalgae has been used to taxonomically differentiate phytoplankton taxa at the class level. However, important lipids such as phospholipids (PL) and betaine lipids (BL) with potential chemotaxonomy application in phytoplankton ecology have been scarcely studied.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P8318-25MG04061834401322
P8318-10MG04061834401315
P8318-100MG04061834401308