Merck
P3556
L-α-Phosphatidylcholin
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholin, 3-sn-Phosphatidylcholin, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 MG
€ 50,90
100 MG
€ 65,00
500 MG
€ 173,00
1 G
€ 303,00
€ 50,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51321705
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-307-2
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
biological source
egg yolk
type
Type XVI-E
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P427961771P5394
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk (dried)
biological source
egg yolk (dried)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
form
lyophilized powder
form
solution
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
General description
Phosphatidylcholin gehört zur Klasse der Phosphoglyceride und enhält Cholin als Kopf-Gruppe.[1] Cholin ist an Glycerin gebunden, das mit dem Fettsäure-Rückgrat verestert ist.[1][2] Es ist das Haupt-Phospholipid in eukaryotischen Organismen.[2]
Application
L-α-Phosphatidylcholin wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Bildung eines dünnen Lipidfilms beim Kupffer-Zellenabbau durch in Liposomen verpacktes Clodronat[3]
  • Komponente für einen Testpuffer für einen γ-Sekretase-In-vitro-Assay[4]
  • Herstellung einer Substratmischung für einen 5-Lipoxygenase-Enzymaktivitätstest für die HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie)[5]
Biochem/physiol Actions
Ein großes strukturelles Phospholipid im Gehirn, das schätzungsweise 15 % der Gesamtlipide enthält; befindet sich hauptsächlich in der grauen Substanz.
Es dient auch als Quelle für Lipidmessenger/bioaktive Lipide wie Lysophosphatidylcholin, Diacylglycerin, Phosphatidsäure, Lysophosphatidylcholin, Arachidonsäure und Plättchen-aktivierender Faktor.[6] Phosphatidylcholin wird in der Leber durch den Cytidin-Diphosphocholin(CDP-Cholin)-Stoffwechselweg gebildet.[7]
Packaging
Verpackt unter Argon
Preparation Note
Hergestellt mit einer Modifikation des Verfahrens von Singleton, W.S. et al., J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marine omega-3 phospholipids: metabolism and biological activities
Burri L, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(11), 15401-15419 (2012)
FTIR-spectroscopic characterization of phosphocholine-headgroup model compounds
Pohle W, et al.
Journal of Molecular Structure, 563, 463-467 (2001)
Lea M Hürlimann et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(9), 5400-5411 (2016-07-07)
Nosocomial infections with Enterococcus faecalis are an emerging health problem. However, drug efflux pumps contributing to intrinsic drug resistance are poorly studied in this Gram-positive pathogen. In this study, we functionally investigated seven heterodimeric ABC transporters of E. faecalis that
Molecular distinction of phosphatidylcholine synthesis between the CDP-choline pathway and phosphatidylethanolamine methylation pathway
DeLong CJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(42), 29683-29688 (1999)
Coactosin-like protein supports 5-lipoxygenase enzyme activity and up-regulates leukotriene A4 production
Rakonjac M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(35), 13150-13155 (2006)
Protokolle
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf