Fortfahren mit
P7840
L-α-Phosphatidylethanolamine, distearoyl methoxypolyethylene glycol conjugate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
€ 235,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 235,50
Listenpreis€ 314,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
For the modification of liposome surfaces and for influencing the survival of liposomes in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1223P8193P4139
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)