Fortfahren mit
P8193
L-α-Phosphatidylethanolamine from Glycine max (soybean)
Type IV, ≥98% (TLC), lyophilized powder
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, L-α-Cephalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 841,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
EC Number:
254-438-4
MDL number:
€ 277,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
soybean
Quality Segment
type
Type IV
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI key
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
Analysis Note
Contains C-18 unsaturated fatty acids, primarily linoleic acid.
Disclaimer
Purity when prepared is 98-99%. Solutions exposed to room temperature can decompose 0.3-0.5% per day.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1535744P1223P6636
description
Type IV, ≥98% (TLC), lyophilized powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99% (GC), ≥98% (TLC), lyophilized powder
description
~50% (TLC)
biological source
soybean
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
soybean
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (GC), ≥98% (TLC)
assay
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
form
crude powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)