Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 555,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.850,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (GC), ≥98% (TLC), lyophilized powder | description lyophilized powder | description ≥97.0% (TLC) | description ≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC) |
| assay ≥99% (GC), ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC) |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source - |
| functional group phospholipid | functional group phospholipid | functional group amine | functional group phospholipid |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?