Fortfahren mit
P7208
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, lyophilized powder, protein endotoxin
Synonym(e):
Histamin-sensitizing Faktor, IAP, Islet Activating Protein, PTX, Pertussisgen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 571,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
€ 571,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pertussistoxin aus Bordetella pertussis, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068), ptxB(2665069), ptxC(2665408)
General description
Das Pertussis-Toxin (PT) ist ein Toxin, das aus einem Komplex mit mehreren Untereinheiten besteht und eine aktive Untereinheit (A) und fünf bindende Untereinheiten (B5) besitzt. PT gelangt über Endozytose in die Säugetierzellen, indem es an die glykosylierten Moleküle auf der Oberfläche dieser Zellen bindet.[1]
Application
Das Pertussis-Toxin von Bordetella pertussis wird wie folgt verwendet: als Blocker der G-αi-Untereinheit des Chemokin-(CXCR4-)Rezeptors zur Messung der intrazellulären Ca2+-Konzentration in Brustkrebszelllinien[2], zur Charakterisierung des Gi-Signalwegs, der an der ADP-induzierten Gewebefaktor-(TF-) und P-Selektin-Exposition beteiligt ist[3], zur Induktion einer Autoimmunvaskulitis in einem Rattenmodell[4]
Das Toxin wird von B. pertussis in einer inaktiven Form freigesetzt. Wenn das B-Oligomer des Pertussistoxins an die Zellmembran bindet, wird die S1-Untereinheit seines A-Protomers möglicherweise durch die Wirkung von Glyutathion und ATP aktiviert. Ein Protokoll für die Aktivierung des Pertussistoxins in vitro wird von Kaslow, et al vorgegeben.
Von B. pertussis freigesetzte inaktive Toxinform.
Biochem/physiol Actions
Das Pertussistoxin katalysiert die ADP-Ribosylierung der α-Untereinheiten der heterotrimeren Guanin-Nukleotid-Regulatorproteine Gi, Go und Gt.
Das Pertussistoxin katalysiert die ADP-Ribosylierung der α-Untereinheiten der heterotrimeren Guanin-Nukleotid-Regulatorproteine Gi, Go und Gt. Dadurch wird die Wechselwirkung der G-Protein-Heterotrimere mit Rezeptoren verhindert und deren Kupplung und Aktivierung blockiert. Da die Gα-Untereinheiten in ihrem GDP-gebundenen, inaktiven Zustand verbleiben, sind sie nicht in der Lage, Adenylylcyclase zu inaktivieren oder K+-Kanäle zu öffnen.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite G Proteins (Heterotrimeric) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Natriumchlorid und Natriumphosphat-Puffersalzen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2980516560516561
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068), ptxB(2665069), ptxC(2665408)
Gene Information
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068), ptxB(2665069), ptxC(2665408)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P7208-50UG04061835512980