Merck
P2980
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, buffered aqueous glycerol solution, protein endotoxin
Synonym(e):
Histamin-sensitizing Faktor, IAP, Islet Activating Protein, PTX, Pertussisgen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pertussistoxin aus Bordetella pertussis, buffered aqueous glycerol solution
description
aseptically packaged
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
InChI key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068), ptxB(2665069), ptxC(2665408)
General description
Pertussis-Toxin (PTX) ist ein Protein, das aus dem Bakterium Bordetella coccobacillus isoliert wird. Das Toxin wird in einem nicht aktiven Zustand ausgeschieden. Wenn das B-Oligomer des Bakteriums Bordetella coccobacillus in Kontakt mit der Zellmembran kommt, wird eine S1-Untereinheit seines A-Protomers aktiviert. Diese Aktivierung kann durch Glutathion und/oder ATP vermittelt werden.
Application
Das Pertussis-Toxin von Bordetella pertussis wird wie folgt verwendet: zur Verstärkung der kardialen Myosin-Immunisierung von Ratten zur Induktion einer Myokarditis, zum Aufbrechen der Blut-Hirn-Schranke im Cuprizon- und Cuprizon-/MOG-EAE-Modell, als Inhibitor der G-αi-Signalübertragung
Das Toxin wird von B. pertussis in einer inaktiven Form freigesetzt. Wenn das B-Oligomer des Pertussistoxins an die Zellmembran bindet, wird die S1-Untereinheit seines A-Protomers möglicherweise durch die Wirkung von Glyutathion und ATP aktiviert. Ein Protokoll für die Aktivierung des Pertussistoxins in vitro wird von Kaslow, et al vorgegeben.
Von B. pertussis freigesetzte inaktive Toxinform.
Biochem/physiol Actions
Das Pertussistoxin katalysiert die ADP-Ribosylierung der α-Untereinheiten der heterotrimeren Guanin-Nukleotid-Regulatorproteine Gi, Go und Gt.
Das Pertussistoxin katalysiert die ADP-Ribosylierung der α-Untereinheiten der heterotrimeren Guanin-Nukleotid-Regulatorproteine Gi, Go und Gt. Dadurch wird die Wechselwirkung der G-Protein-Heterotrimere mit Rezeptoren verhindert und deren Kupplung und Aktivierung blockiert. Da die Gα-Untereinheiten in ihrem GDP-gebundenen, inaktiven Zustand verbleiben, sind sie nicht in der Lage, Adenylylcyclase zu inaktivieren oder K+-Kanäle zu öffnen.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Physical form
Aseptisch gefüllte Lösung in 50 % Glycerin mit 50 mM TRIS, 10 mM Glycin, 0,5 M NaCl, pH-Wert 7,5
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)