Merck
516561
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, Five distinct bands by SDS-PAGE, liquid, protein endotoxin, Calbiochem
Synonym(e):
Pertussis-Toxin, Bordetella pertussis, Glycerinlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
516561-50UG
€ 504,00
€ 504,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pertussis-Toxin, Bordetella pertussis, Glycerinlösung, Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, Glycerol Solution, CAS 70323-44-3, is a protein endotoxin that catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins.
Quality Level
description
RTECS - XW5883750
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
InChI key
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
516560P2980322326
form
liquid
form
lyophilized
form
buffered aqueous glycerol solution
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
General description
Ein Protein-Endotoxin, das die ADP-Ribosylierung von Proteinen, die die Guanin-Nukleotid-Bindung regulieren, katalysiert. Das Holotoxin besteht aus fünf verschiedenen Untereinheiten S-1, S-2, S-3, S-4 und S-5 in einem molaren Verhältnis von 1:1:1:2:1. S-1 (ein Protomer) ist verantwortlich für die enzymatische Aktivität des Toxins; die anderen Untereinheiten (S-2, S-3, S-4 und S-5) bilden den B-Oligomer, über den die Bindung des Toxins an die Zelloberfläche erfolgt. HINWEIS: Dieses Produkt ist nicht aktiviert. Daher ist für die Verwendung in zellfreien Systemen eine Aktivierung erforderlich.
Pertussis-Toxin, Bordetella pertussis, Lösung in Glyzerin (CAS-Nr. 70323-44-3) ist ein Protein-Endotoxin, das die ADP-Ribosylierung von Proteinen, die die Guanin-Nukleotid-Bindung regulieren, katalysiert.
Biochem/physiol Actions
≤;1 ng/ml gemäß Feststellung in einem Clustering-Assay mithilfe der CHO-Zelllinie
Primärziel
Regulierungsproteine der Guanin-Nukleotid-Bindung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Ziel-IC50: ≤;1 ng/ml gemäß Feststellung in einem Clustering-Assay mithilfe der CHO-Zelllinie
Physical form
In 500 mM NaCl, 50 mM TRIS, 10 mM Glycin, 50 % Glycerin, pH 7,5.
Preparation Note
Eine gleichmäßige Suspension kann durch vorsichtiges Mischen vor der Anwendung erzielt werden.
Analysis Note
Fünf unterschiedliche Banden mittels SDS-PAGE
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Fryer, M.W. 1992. Neurosci. Lett.146, 84.
Gierschik, P. 1992. Curr. Topics Microbiol. Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L. 1992. J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L. 1992. FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1479
Kaslow, H.R., et al. 1987. Biochemistry26, 123.
Hewlett, E.L., et al. 1983. Infect. Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 11879.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Questions
  1. Hello, at what concentration is the pertussis toxin 516551 ?
    1 answer
    1. This product is prepared at a concentration of 0.2 mg/mL. This information is reported in the lot-specific Certificate of Analysis.