Fortfahren mit
P7125
Pepsin aus Schweinemagenschleimhaut
powder, ≥400 units/mg protein
Synonym(e):
Pepsin A, Pepsin aus Schweinemagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 418,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥400 units/mg protein
Biological source:
Porcine gastric mucosa
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0001
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥400 units/mg protein
mol wt
35 kDa
solubility
10 mM HCl: soluble 1.0 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Application
Das Enzym von Sigma wurde verwendet, um den Gesamt-Vitamin-B12-Gehalt von Lebensmitteln vor dem Gebrauch von Immunaffinitätssäulen zu bestimmen[1] Darüber hinaus wurde es eingesetzt, um zerkleinertes Weichgewebe von Schnecken vor der Isolierung des dritten Larvenstadiums (L3) zu verdauen.[2]
Pepsin ist eine Peptidase zum Verdau von Proteinen und kommt häufig bei der Herstellung von Fab-Fragmenten aus Antikörpern zum Einsatz. Pepsin aus der Magenschleimhaut des Schweins wurde zur Hydrolyse trockener zervikaler Proben bei Mäusen verwendet. Produkt P7125 wird in Pulverform geliefert. Produkt P7125 wurde verwendet, um DNA aus Nierenzellen zu denaturieren[3] und um Proben aus der Pathologie von Analkanalkarzinom(ACC)-Biopsien vor der Färbung des EGFR zu verdauen[4].
Pepsinspaltung kann zur Herstellung von F(ab′)2-Antikörperfragmenten eingesetzt werden. Pepsin unter: www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Biochem/physiol Actions
Es spaltet nicht an Valin-, Alanin oder Glycin-Verbindungen. Z-L-Tyrosyl-L-phenylalanin, Z-L-Glutamyl-L-tyrosin und Z-L-Methionyl-L-tyrosin können als Substrate für den Pepsinverdau eingesetzt werden. Pepsin wird durch mehrere phenylalaninhaltige Peptide gehemmt.[5]
Bevorzugte Spaltung: hydrophobe und aromatische Reste in den Positionen P1 und P1′. Spaltet Phe-Val-, Gln-His-, Glu-Ala-, Ala-Leu-, Leu-Tyr-, Tyr-Leu-, Gly-Phe-, Phe-Phe- und Phe-Tyr-Bindungen in der β-Insulinkette auf.
Pepsin hydrolysiert Peptidbindungen, nicht aber Amid- oder Ester-Verbindungen. Pepsin spaltet Peptide mit einer aromatischen Säure auf beiden Seiten der Peptidbindung. Schwefelhaltige Aminosäuren erhöhen die Empfindlichkeit gegenüber Hydrolyse, wenn sie sich in der Nähe der Peptidbindung befinden. Pepsin spaltet bevorzugt an der Carboxylseite von Phenylalanin und Leucin sowie an der Carboxylseite von Glutaminsäure-Resten auf. Spaltet Phe-Val-, Gln-His-, Glu-Ala-, Ala-Leu-, Leu-Tyr-, Tyr-Leu-, Gly-Phe-, Phe-Phe- und Phe-Tyr-Bindungen in der β-Insulinkette auf.
Pepsin ist das wichtigste im Magen produzierte proteolytische Enzym. Es verdaut Proteine durch Aufspaltung der inneren Peptidverbindungen.
Analysis Note
Proteinbestimmung durch E1%/280
Der optimale pH-Wert beträgt 2–4. Aktiv in 4 M Harnstoff und 3 M Guanidin HCl. Stabil bei 60 °C. Pepsin wird bei pH-Werten zwischen 8,0 und 8,5 irreversibel inaktiviert.
Other Notes
Eine Einheit erzeugt ein ΔA253 von 0,001 pro min bei einem pH-Wert von 2,0 und einer Temperatur von 37° C, gemessen als TCA-lösliche Produkte unter Verwendung von Hämoglobin als Substrat. (Endvolumen = 16 ml. Lichtweg = 1 cm.)
Weitere Informationen über Pepsin finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6887P7012P7000
biological source
Porcine gastric mucosa
biological source
Porcine gastric mucosa
biological source
-
biological source
Porcine gastric mucosa
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
specific activity
≥400 units/mg protein
specific activity
≥3,200 units/mg protein
specific activity
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥250 units/mg solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P7125-500G04061835558629
P7125-100G04061835558612
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I calculate the amount of pepsin P7125 needed to prepare a dissolution medium containing 750,000 units/L? Do I need to consider the reported protein percentage and the units/mg of protein to obtain the correct amount?
    1 answer
    1. The percentage of protein and units per mg of protein are reported in the batch-specific Certificate of Analysis. Multiplying these two values yields units per mg of solid. This value should be used to calculate activity when the powder is weighed out. For example, if the protein percentage is 10.4% and the units per mg is 1358 (lot 0000509386), the calculation would be as follows:
      10.4% × 1358 = 141.232 units/mg solid
      To prepare a dissolution medium containing 750,000 units/L, the calculation would be:
      750,000 / 141.232 ≈ 5310.41 mg
      Thus, approximately 5.3 grams of powder per liter is required.
      Helpful?
  2. How can I find out the protein content of each lot? I want to make a 1 mg pepsin protein (not powder) / ml solution. The CoA only shows protein content is greater than1; it does not state the actual protein content for each lot.
    1 answer
    1. The % Protein and specific activity is published in the lot specific Certificate of Analysis (COA):
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p7125#product-documentation
      The Specification Sheet is not lot specific, and only provides the testing criteria for each batch.
      Helpful?
  3. Can you please tell me the Grade of this product?
    1 answer
    1. This falls under the research grade.
      Helpful?
  4. Hi, What is the shelf life for this product? Thanks
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  5. Which Pepsin do you recommend for histology/antigen retrevial? According to protocol 0.2mg/ml in 0.2M HCL
    1 answer
    1. This product has not been specifically qualified for antigen retrieval, however, it may be able to be qualified for use by the end user. A typical protocol using pepsin for antigen retrieval suggests the following stock and working solutions:
      Pepsin Stock Solution (1% in 10mM HCl):
      Pepsin ------------------------------------- 100 mg
      10mM HCl (pH 2.0) ---------------------- 10 ml
      Mix to dissolve. Store at -20 ºC
      Pepsin Working Solution (0.5% in 5mM HCl):
      Pepsin Stock Solution (0.5%) ------------ 1 ml
      Distilled water ---------------------------- 1 ml
      Mix well.
      For antigen retrieval - cover sections with pepsin working solution and incubate for 10-20 minutes at 37 °C in humidified chamber (optimal incubation time may vary depending on tissue type and degree of fixation, and should be determined by user).
      Product R2283 is a pepsin product qualified for antigen retrieval https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/r2283.
      For more information, please see the following link: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/immunohistochemistry/immunohistochemistry-protocol#antigen_retrieval.