Fortfahren mit
P6887
Pepsin aus Schweinemagenschleimhaut
lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
Synonym(e):
Pepsin A, Pepsin aus Schweinemagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,80
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 769,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.350,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥3,200 units/mg protein
Biological source:
Porcine gastric mucosa
€ 94,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0001
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,200 units/mg protein
mol wt
35 kDa
impurities
salt, essentially free
color
white to off-white
solubility
deionized water: soluble 10 mg/mL, 10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold)
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
Pepsin von Sigma wird zusammen mit anderen Enzymen verwendet, um enzymresistente Stärke (RS) in Brot nachzuweisen. Es wird außerdem zur In-vitro-Simulation des gastrointestinalen Verdaus von Isolaten aus Erbsen- oder Weizenprotein genutzt.[1]
Pepsin ist eine Peptidase zum Verdau von Proteinen und kommt häufig bei der Herstellung von Fab-Fragmenten aus Antikörpern zum Einsatz. Pepsin aus der Magenschleimhaut des Schweins wurde zur Hydrolyse trockener zervikaler Proben bei Mäusen verwendet. Produkt P6887 wird als lyophilisiertes Pulver geliefert und für den Verdau von Proteinen bei der Analyse von Ballaststoffen verwendet.[2]
Pepsinspaltung kann zur Herstellung von F(ab′)2-Antikörperfragmenten eingesetzt werden. Pepsin unter: www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Biochem/physiol Actions
Anders als viele andere Peptidasen hydrolysiert Pepsin nur Peptidbindungen, nicht aber Amid- oder Ester-Verbindungen. Die Spaltungsspezifität umfasst Peptide mit einer aromatischen Säure auf beiden Seiten der Peptidbindung, insbesondere wenn auch der andere Rest eine aromatische oder Dicarboxyl-Aminosäure ist. Eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Hydrolyse tritt auf, wenn eine schwefelhaltige Aminosäure sich in der Nähe der Peptidbindung befindet, die eine aromatische Aminosäure umfasst. Pepsin spaltet außerdem bevorzugt an der Carboxylseite von Phenylalanin und Leucin sowie, in geringerem Ausmaß, an der Carboxylseite von Glutaminsäure-Resten. Es spaltet nicht an Valin-, Alanin oder Glycin-Verbindungen. Z-L-Tyrosyl-L-phenylalanin, Z-L-Glutamyl-L-tyrosin und Z-L-Methionyl-L-tyrosin können als Substrate für den Pepsinverdau eingesetzt werden. Pepsin wird durch mehrere phenylalaninhaltige Peptide gehemmt.[3]
Bevorzugte Spaltung: hydrophobe und aromatische Reste in den Positionen P1 und P1′. Spaltet Phe-Val-, Gln-His-, Glu-Ala-, Ala-Leu-, Leu-Tyr-, Tyr-Leu-, Gly-Phe-, Phe-Phe- und Phe-Tyr-Bindungen in der β-Insulinkette auf.
Analysis Note
Der optimale pH-Wert beträgt 2–4. Aktiv in 4 M Harnstoff und 3 M Guanidin HCl. Stabil bei 60 °C. Pepsin wird bei pH-Werten zwischen 8,0 und 8,5 irreversibel inaktiviert.
Proteinbestimmung durch E1 %/280
Other Notes
Eine Einheit erzeugt ein ΔA280 von 0,001 pro min bei einem pH-Wert von 2,0 und einer Temperatur von 37 °C, gemessen als TCA-lösliche Produkte unter Verwendung von Hämoglobin als Substrat. (Endvolumen = 16 ml. Lichtweg = 1 cm.)
Weitere Informationen über Pepsin finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7012SRE0001P7125
specific activity
≥3,200 units/mg protein
specific activity
≥2,500 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥3200 units/mg protein
specific activity
≥400 units/mg protein
grade
Proteomics Grade
grade
-
grade
-
grade
-
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
biological source
Porcine gastric mucosa
biological source
-
biological source
-
biological source
Porcine gastric mucosa
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)