Fortfahren mit
P6757
PIPES
≥99% (titration)
Synonym(e):
1,4-Piperazindiethansulfonsäure, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure), Piperazin-N,N′-bis-(2-ethansulfonsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.37
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-057-6
Beilstein/REAXYS Number:
817713
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI key
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
General description
PIPES gehört zur Ethanesulfonsäure-Pufferserie, die von Good et al.,[1] eingeführt und zur Erfüllung folgender Kriterien weiterentwickelt wurde: mittlerer pKa-Wert, maximale Wasserlöslichkeit und Mindestlöslichkeit in allen anderen Lösungsmitteln, minimale Salzauswirkungen, minimale temperaturbedingte Veränderung des pKA-Werts, chemische und enzymatische Stabilität, minimale Absorption im sichtbaren oder UV-Spektralbereich und leichte Synthetisierung. Mit einem pKa-Wert nahe dem physiologischen pH-Wert bei 37 °C ist PIPES gut für Anwendungen in Zellkulturprojekten geeignet.
Application
Die Fixierung von pflanzlichen und tierischen Gewebeproben mit Glutaraldehyd kann einen Lipidverlust verursachen, der zu offensichtlichen morphologischen Veränderungen führt. Bei Verwendung von PIPES-Puffer für das Glutaraldehyd-Fixativ konnten Lipidverlust und Artefakte minimal gehalten werden.,
Die alkalische Phosphatasen-Aktivität geht bei bestimmten Hepatozyten-Organellen der Ratte selektiv verloren, wenn mit Cacodylat gepuffertes Glutaraldehyd für die Ultrazytochemie verwendet wird. Bei Verwendung von PIPES als Puffer war die Erhaltung der Aktivität um 60 % besser.[2]
Die Fixierung von Pilz-Zoosporen für die Fluoreszenzmikroskopie und Elektronenmikroskopie war optimal bei Verwendung einer Kombination aus Glutaraldehyd und Formaldehyd in PIPES-Puffer.[3]
Preparation Note
Für die Pufferherstellung kann eine Basenlösung zu PIPES-freier Säure hinzugefügt und auf den entsprechenden pH-Wert titriert werden, oder es können equimolare Lösungen aus Mononatriumsalz und Dinatriumsalz gemischt und auf den entsprechenden pH-Wert titriert werden.
Other Notes
Sigma-Aldrich bietet eine BioPerformance-zertifizierte, in Zellkultur getestete PIPES-Pufferlösung (Produktnr. P1851) sowie mehrere verschiedene Salze für die einfache Pufferherstellung an, einschließlich PIPES BioXtra (Produktnr. P8203), die auf vorhandene Spurenmetalle geprüft wurde.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8203P185180635
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless, soluble
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P6757-500G04061835265633
P6757-25G04061835265626
P6757-100G04061835265602
P6757-25KG04061832549910
P6757-1KG04061835265619
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf