Fortfahren mit
P6668
Phytamax Orchid Maintenance Medium
powder, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Phytamax Orchid medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,50
€ 52,27
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,60
€ 81,26
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
€ 52,27
Listenpreis€ 61,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Multiplication Medium and Phytamax Orchid Maintenance Medium support initial Orchid stem (eg. Phalaenopsis) propagation and replating, respectively. The Multiplication media contains the auxin α-naphthaleneacetic acid (NAA). Phytamax Orchid Maintenance Media are available without activated Charcoal (P0931) with Charcoal (P6668) and with both Charcoal and Banana Powder (P1056).
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES, peptone and activated charcoal.
Media Formulation
Legal Information
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6793P0931P1056
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonathan P Kendon et al.
Mycorrhiza, 30(5), 567-576 (2020-06-15)
Orchid mycorrhizal fungi (OMF) are critical for seed germination and maintaining natural populations of orchids, yet the degree of specificity of most orchids to their mycorrhizal associates remains unknown. Many orchids are at risk of extinction, whether generalists or specialists
K P Martin et al.
Indian journal of experimental biology, 43(9), 829-834 (2005-09-29)
Rapid propagation of I. malabarica (Reichb. f.) J D Hook, an endemic and endangered orchid of the Western Ghats of Kerala, India through conversion of axillary buds to protocorm-like bodies (PLBs), and subsequent plant regeneration was achieved. Growth regulators and
Muthu Thiruvengadam et al.
Plant cell reports, 28(10), 1463-1473 (2009-07-30)
Lisianthus [Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn] is a popular cut flower crop throughout the world, and the demand for this plant for cut flowers and potted plants has been increasing worldwide. Recent advances in genetic engineering have enabled the transformation and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P6668-1L04061834393924
P6668-10L04061834393917