Merck
P0931
Phytamax Orchid Maintenance Medium without Charcoal
powder, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Phytamax Orchid medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Multiplication Medium and Phytamax Orchid Maintenance Medium support initial Orchid stem (eg. Phalaenopsis) propagation and replating, respectively. The Multiplication media contains the auxin α-naphthaleneacetic acid (NAA). Phytamax Orchid Maintenance Media are available without activated Charcoal (P0931) with Charcoal (P6668) and with both Charcoal and Banana Powder (P1056).
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES and peptone. Without activated charcoal.
Media Formulation
Legal Information
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)