Fortfahren mit
P1056
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder
powder, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Phytamax Orchid medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,80
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 519,00
€ 441,15
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
€ 62,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder has been used for in vitro germination seeds of orchids Bletilla striata seeds, Vanda tessellate and Rhynchostylis retusa.
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES, peptone, activated charcoal and banana powder.
Media Formulation
Legal Information
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0931P6793P6668
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)