Fortfahren mit
P6140
Peroxidase aus Meerrettich
Type X, ammonium sulfate suspension
Synonym(e):
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Meerrettichperoxidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,60
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
25000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 516,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
eCl@ss:
32160410
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-668-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥225 units/mg protein (biuret, using pyrogallol)
Biological source:
horseradish
Concentration:
≥1.0 mg/mL
€ 91,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
horseradish
Quality Segment
type
Type X
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥225 units/mg protein (biuret, using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
concentration
≥1.0 mg/mL
absorbance ratio
RZ 2.5-3.5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Horseradish peroxidase (HRP) wird aus Meerrettich (Amoracia rusticana) Wurzeln isoliert und ist innerhalb der Peroxidasen der Gruppe der Ferroprotoporpyhrine zuzuordnen. HRP besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette und entält vier Disulfidbrücken. Sie ist ein Glykoprotein mit einem Kohlenhydratanteil von 18%. Der Kohlenhydratanteil besteht aus Galactose, Arabinose, Xylose, Fucose, Mannose, Mannosamin und Galactosamin - in Mengenverhältnissen abhängig vom Isoenzym. Ihr Molekulargewicht (~44 kDa) setzt sich aus der Polypeptidkette (33,890 Daltons), dem Hemin plus Ca2+ (~700 Daltons) und der Glykosylierung (~9,400 Daltons) zusammen. Es existieren zumindest sieben Isoenzyme von HRP. Der isoelektrische Punkt von HRP ist in einem Bereich von pH 3 3.0 - 9.0.
Application
Horseradish peroxidase (HRP) is isolated from horseradish roots (Amoracia rusticana). It is used in biochemistry applications such as western blots, ELISA and Immunohistochemistry. Horseradish peroxidase is used to amplify a weak signal and increase detectability of a target molecule, such as a protein[1]. Product P6140 has been used to detect low density lipoprotein (LDL)[2].
The enzyme from Sigma has been used while assessing the skin sensitization potential of pro-haptens.[3] It has also been used to show that peroxidase (PO) activity and its heat stability correlate with the availability of free Ca2+ ions.[4]
Biochem/physiol Actions
When incubated with a substrate, horseradish peroxidase produces a coloured, fluorimetric, or luminescent derivative of the labeled molecule, allowing quantification[1]. Horseradish peroxidase has been shown to slightly reduce the level of inhibition in a cydAB mutant[5].
HRP readily combines with hydrogen peroxide (H2O2) and the resultant [HRP-H2O2] complex can oxidize a wide variety of hydrogen donors. The optimal pH is 6.0-6.5 and the enzyme is most stable in the pH range of 5.0-9.0. HRP can be conjugated to antibodies by several different methods that include the use of glutaraldehyde, periodate oxidation, disulfide bonds, and also via amino- and thiol-directed cross-linkers. It is smaller and more stable than the enzyme labels, β-galactosidase and alkaline phosphatase. Hence, it is the most desired label. Also, its glycosylation leads to lower non-specific binding. It is also used for the determination of glucose and peroxides in solution. Sodium azide, cyanide, L-cystine, dichromate, ethylenethiourea, hydroxylamine, sulfide, vanadate, p-aminobenzoic acid, and Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ ions are found to inhibit its enzyme activity.
Physical form
Crystalline suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 solution containing potassium phosphate buffer, pH 6.0
Preparation Note
Water may be used to dilute suspension if needed.
Analysis Note
Die RZ (Reinheitszahl) ist das Absorptionsratio A403/A275 bestimmt bei 0.5-1.0 mg/ml in deionisiertem Wasser. Es ist ein Mass für den Hämingehalt, nicht für die Enzymaktivität. Selbst Zubereitungen mit hoher RZ können eine tiefe Enzymaktivität haben.
Preliminary studies indicate the presence of two basic and no acidic isoenzymes
Other Notes
Eine Pyrogalloleinheit bildet in 20 s bei einem pH-Wert von 6,0 und 20 °C 1 mg Purpurogallin aus Pyrogallol.
Weitere Informationen über Peroxidase finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8250P2088SRE0082
biological source
horseradish
biological source
horseradish
biological source
horseradish
biological source
-
specific activity
≥225 units/mg protein (biuret, using pyrogallol)
specific activity
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
concentration
≥1.0 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
ammonium sulfate suspension
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder, stabilized
mol wt
~44 kDa
mol wt
~44 kDa
mol wt
~44 kDa
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxidase aus Meerrettich
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)