Merck
P2088
Peroxidase aus Meerrettich
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Synonym(e):
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Meerrettichperoxidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Biological source:
horseradish
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
horseradish
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
absorbance ratio
RZ 2.6-3.4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Horseradish peroxidase (HRP) wird aus Meerrettich (Amoracia rusticana) Wurzeln isoliert und ist innerhalb der Peroxidasen der Gruppe der Ferroprotoporpyhrine zuzuordnen. HRP besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette und entält vier Disulfidbrücken. Sie ist ein Glykoprotein mit einem Kohlenhydratanteil von 18%. Der Kohlenhydratanteil besteht aus Galactose, Arabinose, Xylose, Fucose, Mannose, Mannosamin und Galactosamin - in Mengenverhältnissen abhängig vom Isoenzym. Ihr Molekulargewicht (~44 kDa) setzt sich aus der Polypeptidkette (33,890 Daltons), dem Hemin plus Ca2+ (~700 Daltons) und der Glykosylierung (~9,400 Daltons) zusammen. Es existieren zumindest sieben Isoenzyme von HRP. Der isoelektrische Punkt von HRP ist in einem Bereich von pH 3 3.0 - 9.0.
Application
Peroxidase aus Meerrettich wurde in einer Studie mit dehydrierenden Polymeren (DHP) zur Untersuchung des Monolingol-Kupplungsmechanismus eingesetzt. Sie wurde auch zur Entwicklung eines kalorimetrischen Verfahrens zum Nachweis von microRNA (miRNA) durch das Erzeugen eines Meerrettichperoxidase-nachahmenden DNAzyms eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Meerrettichperoxidase katalysiert die Polymerisation von verschiedenen Substanzen, einschließlich Acetaminophen und Cardanol.
Preparation Note
Durch chemisches Schützen der primären Amine stabilisiert.
Analysis Note
Die RZ (Reinheitszahl) ist das Absorptionsratio A403/A275 bestimmt bei 0.5-1.0 mg/ml in deionisiertem Wasser. Es ist ein Mass für den Hämingehalt, nicht für die Enzymaktivität. Selbst Zubereitungen mit hoher RZ können eine tiefe Enzymaktivität haben.
Other Notes
Eine Pyrogalloleinheit bildet in 20 s bei einem pH-Wert von 6,0 und 20 °C 1 mg Purpurogallin aus Pyrogallol.
Weitere Informationen über Peroxidase finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Disclaimer
Erhält die Aktivität bei einem geringen pH-Wert und höheren Temperaturen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxidase aus Meerrettich
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)