Fortfahren mit
P5436
Natriumpropionat
≥99.0%, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Propionsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.06
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-290-4
Beilstein/REAXYS Number:
3566934
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
€ 69,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
285-286 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as a mold inhibitor in insect cell culture applications.
Biochem/physiol Actions
Sodium propionate has an ability to prevent ketosis in dairy cattle.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
181088.43793P1880
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99.0%
assay
99-100.5% (ex dried subst.)
assay
-
assay
≥99.0%
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
289.3 °C
mp
285-286 °C (lit.)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 24 ml at 25 °C, water: soluble 1 gm in 0.65 ml at 25 °C, water: soluble 1 g/mL at 25 °C
solubility
>500 g/L
solubility
H2O: 5 g/5mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumpropionat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Wir das Natriumproprionat für insect cell culture verwendet oder für insect und cell culture?
    1 answer
    1. This product is intended for insect cell culture. Based on available peer reviewed papers, this material has also been used in aquatic cultures, but is not typically used in mammalian or microbial culture.