Fortfahren mit
18108
Natriumpropionat
99.0-100.5% (dried subst.)
Synonym(e):
Propionsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.06
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-290-4
Beilstein/REAXYS Number:
3566934
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.0-100.5% (dried subst.)
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤1% water (Karl Fischer)
mp
285-286 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 24 ml at 25 °C, water: soluble 1 gm in 0.65 ml at 25 °C, water: soluble 1 g/mL at 25 °C
cation traces
Fe: ≤30 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
lipid type
saturated FAs
SMILES string
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
49894P5436W518905
description
99.0-100.5% (dried subst.)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥99.0%, BioReagent, suitable for insect cell culture
description
FCC
agency
meets analytical specifications of NF
agency
-
agency
-
agency
-
assay
99-100.5% (ex dried subst.)
assay
-
assay
≥99.0%
assay
99%
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
lipid type
saturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumpropionat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)