Fortfahren mit
8.43793
Propionic acid sodium salt
for synthesis
Synonym(e):
Propionic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.06
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-290-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Solubility:
>500 g/L
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
5600 mg/kg LD50, oral (Rat), 1640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8-9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
289.3 °C
solubility
>500 g/L
density
1.5103 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)