Fortfahren mit
217277
Carboxymethylcellulose, Natriumsalz, geringe Viskosität
Substrate for cellulase. Low viscosity (2%, H2O, 25°C): 25 - 75 mPas.
Synonym(e):
Carboxymethylcellulose, Natriumsalz, geringe Viskosität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
description
Merck USA index - 14, 1829
Quality Segment
form
solid (free-flowing)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to tan
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrat für Cellulase. Viskosität (2 %, H2O, 25 °C): 25-75 mPas.
Substrat für Cellulase. Viskosität 25–75 mPas bei 25 °C, 2 % in H2O.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Christakopoulos, P., et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys. 364, 61.
Blanco, A., et al. 1998. Appl. Microbiol. Biotechnol. 50, 48.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what is the degree of substition (DS) of this CMC type (217277)
    1 answer
    1. The degree of substitution (DS) for this product, Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, Low Viscosity, is specified as ?60% or higher. It is recommended to refer to the lot-specific Certificate of Analysis (COA) for detailed information.
      Helpful?
  2. Does this meet USP standards?
    1 answer
    1. This product does not meet USP standards. Currently, a USP, low viscosity Carboxymethylcellulose sodium is not available.