Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7(OCH2CH2)5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.49
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711907
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
non-ionic
assay
≥98.0% (GC)
mol wt
350.49 g/mol
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O6/c1-2-3-4-5-6-7-9-20-11-13-22-15-17-24-18-16-23-14-12-21-10-8-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
MJELOWOAIAAUJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentaethylene glycol monooctyl ether has been used to study the size and morphology of aggregates. It has also been used in a study to investigate the sorption of monodisperse alcohol ethoxylates and their effects on the mobility of 2,4-D in isolated plant cuticles.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay - |
| description non-ionic | description non-ionic | description - | description - |
| mol wt 350.49 g/mol | mol wt 378.54 g/mol | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| density 0.99 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.973 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.977 g/mL at 20 °C | density - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?