Merck
86692
Sigma-Aldrich
Tetraethylenglykolmonoheptylether
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
C7E4, Heptyl-tetraethylenglykolether, Heptyltetraglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6(OCH2CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.41
Beilstein:
1865961
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.448
Dichte
0.977 g/mL at 20 °C
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O(CCOCCOCCCCCCC)CCOCCO
InChI
1S/C15H32O5/c1-2-3-4-5-6-8-17-10-12-19-14-15-20-13-11-18-9-7-16/h16H,2-15H2,1H3
InChIKey
KFGBNEAUNSZVPZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)