Fortfahren mit
76436
Pentaethylenglykol-monodecylether
BioXtra, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
C10E5, Decylpentaglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.54
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2457059
€ 301,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
mol wt
378.54 g/mol
refractive index
n20/D 1.453
density
0.973 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-22-13-15-24-17-19-26-20-18-25-16-14-23-12-10-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
QAXPOSPGRHYIHE-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Effect of Hydrostatic Pressure on Gas Solubilization in Micelles:</strong> This research investigates how hydrostatic pressure affects gas solubilization in micelles, hinting at the environmental and industrial relevance of Pentaethylene glycol monodecyl ether in creating more efficient surfactant systems (Meng and Ashbaugh, 2015).</li>
<li><strong>Structural Evolution in the Isotropic Channel of a Water-Nonionic Surfactant System That Has a Disconnected Lamellar Phase:</strong> The paper details the behavior of nonionic surfactant systems under varied conditions, useful in understanding the solubilizing and stabilizing properties of Pentaethylene glycol monodecyl ether in pharmaceutical and cosmetic products (Stubenrauch et al., 2012).</li>
</ul>
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P46548669276437
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
semisolid
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
density
0.973 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.977 g/mL at 20 °C
density
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)