Fortfahren mit
P4060
Phytansäure
≥96%, mixture of isomers
Synonym(e):
3,7,11,15-Tetramethylhexadecansäure, NSC 108698
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 489,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.53
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96%
form
liquid
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI key
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N5502P6125N6394
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥96%
assay
≥97%
assay
~99% (capillary GC)
assay
≥99%
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
form
liquid
form
liquid
form
powder or flakes
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phytansäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P4060-5MG04061834373568
P4060-25MG04061832865157
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you please provide instructions on how to dilute these compounds to 5 µM, and 50 µM concentrations, and recommend the appropriate solvent for dissolving them? I would like to know the stability of the solutions?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, various sources state this chemical is soluble in water at < 0.1 mg/mL, DMSO at approximately 100 mg/mL, Ethanol at approximately 100 mg/mL, Dimethylformamide at approximately 100 mg/mL, and 0.15 M Tris-HCl (pH 8.5) at 1 mg/mL. The stability in the solution has not been determined.
      Phytanic acid is a mixture of isomers supplied as a neat liquid. The minimum purity specification is 96%. The molecular weight of this material is 312.53. The density has not been established but its estimated range is 0.80 to 0.90 g/mL.
      Assuming a purity of 96% and a density of 0.85 g/mL, the concentration would be 2.6 M. Diluting this material to 5 µM, and 50 µM will depend on the volume needed. Please utilize this calculator below for dilution instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/support/calculators-and-apps/solution-dilution-calculator
      Helpful?
  2. Bonjour, J'ai récemment acheté 2 produits de votre entreprise, à savoir le Phytol et l'Acide Phytanique. Sur les deux produits, il est indiqué qu'il s'agit d'un "mélange d'isomères". J'aimerais obtenir de précisions quant à la nature de ces isomères
    1 answer
    1. Product P4060 is completely synthetic compound. The enantiomeric distribution is not determined. Product 139912 is a racemic mixture of cis and trans.