Fortfahren mit
N5502
Nonansäure
≥97%
Synonym(e):
Pelargonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-931-2
Beilstein/REAXYS Number:
1752351
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
5.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97%
form
liquid
expl. lim.
9 %
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Qualitative and Quantitative Metabolite Comparison of Korean Traditional Alcoholic Beverages: Takju, Yakju, and Traditional-Soju.: Uses nonanoic acid to analyze and compare the metabolic profiles of traditional Korean alcoholic beverages, aiding in the preservation of cultural heritage and improving product quality (Tak et al., 2024).
  • In Vitro Evaluation of Essential Oils and Saturated Fatty Acids for Repellency against the Old-World Sand Fly, Phlebotomus papatasi (Scopoli) (Diptera: Psychodidae).: This research explores nonanoic acid′s potential as a natural repellent, contributing to the development of safer and more effective control measures against vector-borne diseases (Temeyer et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N29902SMB00291P4060
assay
≥97%
assay
96%
assay
≥99%
assay
≥96%
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonansäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
137 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)