Fortfahren mit
P6125
Pentadecansäure
~99% (capillary GC)
Synonym(e):
C15:0, NSC 28486, Pentadecylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.40
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-693-1
Beilstein/REAXYS Number:
1773831
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
~99% (capillary GC)
form
powder or flakes
bp
257 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W43340091446H3500
description
~99% (capillary GC)
description
99%
description
analytical standard
description
≥98%
assay
~99% (capillary GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
powder or flakes
form
-
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecansäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)