Fortfahren mit
P3134
Phosphodiesterase I aus Crotalus adamanteus Gift
Type VI, crude dried venom
Synonym(e):
5′-Exonuclease, Oligonucleat-5′-Nucleotidohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-806-5
MDL number:
EG-Nummer:
€ 246,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type VI
Quality Segment
form
crude dried venom
storage temp.
−20°C
General description
Research area: Cell signaling. PhosphodiesteraseI (PDEI) exists in three isoforms PDE1A, PDE1B, and PDE1C(2) are localized to the central nervous system, cardiovascular, and other organs.[1]
Application
Phosphodiesterase I from Crotalus adamanteus venom has been used:
  • for cleaving the 3′-5′ internucleotide bonds in the linear chains of the RNA oligomers
  • as a model for the hydrolysis of prodrugs in phosphodiesterase assay
  • as a component in the nucleotide cleavage buffer
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase I breaks phosphodiester bonds and catalyzes the hydrolysis of various nucleotide polyphosphates. Phosphodiesterase I is released from eucaryotic plasma membranes by phosphatidylinositol-specific phospholipase C. PhosphodiesteraseI (PDEI) can hydrolyze 3′,5′-cyclic adenosine monophosphate (cAMP) and3′,5′-cyclic guanosine monophosphate (cGMP). It binds to Ca2+/calmodulin(CaM) that lead to the stimulation of its catalytic activity.PDEIacts as a biotherapeutic for the treatment of cancer, heart diseases,pulmonary, metabolic, neurocognitive, renal, endocrine abnormalities, andneurological disorders.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3243P4506N8630
form
crude dried venom
form
solid
form
crude dried venom
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type VI
type
-
type
Type IV
type
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P3134-100MG04061832758800