Fortfahren mit
N8630
Nuclease P1 aus Penicillium citrinum
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
Synonym(e):
3′-Phosphohydrolase, Nuclease 5′-Nucleotidehydrolase, Endonuclease P1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.960,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
Biological source:
Penicillium citrinum
€ 535,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Penicillium citrinum
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
secondary activity
≥1,000 units/mg protein 3′-nucleotidase
mol wt
42-50 kDa
packaging
vial of ≥250 units (using RNA substrate)
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
General description
Nuklease P1 ist eine der bekanntesten einzelstrangspezifischen Nukleasen in der Molekularbiologie; Nuklease P1 ist eine einzelstrangspezifische Endonuklease (von ssDNA oder ssRNA). Nuklease P1 kann zudem einzelsträngige Bereiche in doppelsträngigen Nukleinsäuren spalten.
Nuklease P1 aus Penicillium citrinum ist eine zinkabhängige Endonuklease, die in Gegenwart von Harnstoff in niedrigen Konzentrationen erhöhte Aktivität aufweist. Die selektive Aktivität von Nuklease P1 hat sich in Studien zur Struktur von Nukleinsäuren als nützlich erwiesen.
Ein zinkabhängiges Glycoprotein, das aus 270 Aminosäureresten besteht. Molekulare Masse: 42 – 50 kDa
Application
  • Nuklease P1 spaltet einsträngige DNA oder RNA in 5′-Mononukleotide auf
  • Nuklease P1 unterstützt die Erforschung von DNA-Beschädigung und -Modifikation
  • Nukleinsäuren-Basenzusammensetzung und strukturelle Analyse können mithilfe von Nuklease P1 durchgeführt werden.
  • Nuklease P1 wird seit jeher für die industrielle Produktion von 5′-Mononukleotiden aus Hefe-RNA verwendet.
  • Die Entfernung von Nukleinsäuren via Proteinaufreinigung kann mithilfe von Nuklease P1 durchgeführt werden.
  • Nuklease P1 ist ein wesentliches Reagens für die Entwicklung von Verfahren für Studien mit t-RNA-abhängigen Aminosäuren-Biosynthesen und t-RNA-abhängiger Transamidierung.
  • Nuklease P1 aus Penicillium citrinum wird in einer Studie zur Untersuchung von Kristallstrukturen mithilfe von Ammoniumsulfat oder Polyethylenglykol 4000 als Fällungsmittel eingesetzt.
  • Nuklease P1 wird in einer Studie zur Prüfung eines Verfahrens für die direkte Sequenzanalyse von 20 – 25 Nukleotiden der Endpunkte von mit 5′- oder 3′-Endgruppen markierten RNA verwendet.
  • Nuklease P1 wird verwendet, um die Empfindlichkeit eines 32P-Markierungsverfahrens für die Detektion von DNA-Addukten zu verbessern.
Die optimale Temperatur für das Enzym beträgt ca. 70 °C, bei langer Inkubaktionsdauer ist jedoch eine Temperatur von unter 60 °C besser geeignet. Es ist bei pH-Werten zwischen 5 und 8 stabil.
Die optimale Temperatur für das Enzym beträgt ca. 70 °C, bei langer Inkubaktionsdauer ist jedoch eine Temperatur von unter 60 °C besser geeignet. Es ist bei pH-Werten zwischen 5 und 8 stabil.
Biochem/physiol Actions
Katalysiert die unspezifische endonukleolytische Spaltung von einzelsträngiger DNA und RNA unter Bildung von Nukleosid-5′-Phosphaten und 5′-Phosphooligonukleotiden. Es baut doppelsträngige Nukleinsäuren nicht nennenswert ab, insbesondere nicht in Gegenwart von mehr als 400 mM Natriumchlorid bei einem pH-Wert von 6,0.
Features and Benefits
Unsere sehr aktive Nuklease P1 wurde auf ihre 3′- 5′- Phosphodiesterase-Aktivität und 3′-Nukleotidase-Aktivität geprüft und ist die aktivste auf dem Markt erhältliche Nuklease P1.
Other Notes
3′-5′-Phosphodiesterase: Eine Einheit setzt 1,0 μmol säurelösliche Nukleotide aus RNA pro min bei pH-Wert 5,3 und 37 °C frei.
3′-Nukleotidase: Eine Einheit hydrolisiert 1,0 μmol Orthophosphate aus 3′-AMP pro min bei pH-Wert 7,2 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3755N5661DN25
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
biological source
Penicillium citrinum
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
bovine pancreas
specific activity
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
specific activity
100-300 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
application(s)
cell analysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
cell analysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for nucleic acid purification
suitability
suitable for molecular biology
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I have to prepare a 1mg/ml solution in ZnCl2. How can I do to convert the 200units/mg of nuclease P1 to mass?
    1 answer
    1. The minimum protein content for this product is 1 mg/vial. It is best to review the lot specific Certificate of Analysis prior to reconstitution as the vial content may be slightly higher that 1mg. The product may then be reconsituted in water to the desired concentration. Please see the links below to review the product datasheet and to access the corresponding Certificate:
      Product Datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/272/311/n8630pis-ms.pdf
      Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/search
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Product N8630 (Nuclease P1 from Penicillium citrinum is a lyophilized powder. How should I store solutions of this enzyme?
    1 answer
    1. A solution of Nuclease P1 that has been reconstituted in 20 mM sodium acetate buffer (pH 5.3), 5 mM ZnCl2, and 50 mM sodium chloride can be stored for the short term at 2-8 °C for 2-3 weeks. For longer term storage, at -20 °C, one suggestion is to add 40-50% glycerol after reconstitution in the aqueous buffer. Such solutions (with glycerol added) may be stored for 3-6 months at -20 °C.