Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,40 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 301,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Phenylarsin-Oxid, ≥97%, powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to off-white
mp
145-148 °C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
SMILES string
O=[As]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5AsO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay ≥96% (titration) | assay - | assay ≥99.5% (GC) |
| form powder | form solid | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility chloroform: 100 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color white | color - | color - |
| mp 145-148 °C | mp - | mp - | mp −112 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylarsin-Oxid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
637-03-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P3075-5G | 04061835558285 |
| P3075-1G | 04061834367147 |