Merck
82320
Sigma-Aldrich
(±)-Propylenoxid
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
(±)-Methyloxiran, 1,2-Epoxypropan
Größe auswählen
250 ML
€ 46,00
1 L
€ 83,80
€ 46,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 46,00
1 L
€ 83,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
79763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 46,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1378 °F
Expl.-Gr.
37 %
Verunreinigungen
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(±)-Propylenoxid (PPO) gehört zur Klasse der Monomere, die als Epoxide oder Oxirane bezeichnet werden. Es wird als Rohstoff bei der Herstellung von Polyurethanschaum und Polyetherpolyolen verwendet, die bei der Herstellung von Polyurethanelastomeren, Polyurethankunststoffen, Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen verwendet werden. Diese Materialien finden Anwendung in den Bereichen Automobil, Bauwesen, Elektronik und Textilien. PPO-basierte Polymere besitzen als inhärente Eigenschaften Flexibilität und Elastizität und eignen sich daher gut für Anwendungen, die Materialien mit ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit, Dehnbarkeit und Stoßfestigkeit erfordern. Darüber hinaus sind aus PPO abgeleitete Polymere biokompatibel, wodurch sie für Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Biomedizintechnik, Arzneimittelabgabe und Gewebetechnik geeignet sind.[1][2][3]
Anwendung
Propylenoxid kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von Folgendem verwendet werden:
  • Poly(3-hydroxybutyrat), ein biologisch abbaubarer und biokompatibler Polyester, durch Carbonylierungspolymerisation.
  • Poly(propylen-ram-ε-caprolactoncarbonat) (PPCL) und Poly(propylencarbonat) (PPC), die als Arzneimittelträger eingesetzt werden können.
Propylenoxid kann bei der Herstellung von Polyetherpolyolen, Propylenglykolen und Propylenglykolethern verwendet werden.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Jasper Jammaer et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13737-13745 (2011-07-28)
Hexagonally ordered mesoporous silica coined COK-12 was synthesized in a continuous process by combining streams of sodium silicate and citric acid/sodium citrate buffered solution of (ethylene oxide)(20)-(propylene oxide)(70)-(ethylene oxide)(20) triblock copolymer (Pluronic P123) from separate reservoirs. COK-12 precipitated spontaneously upon
Sascha Brunke et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004478-e1004478 (2014-10-31)
Candida glabrata is one of the most common causes of candidemia, a life-threatening, systemic fungal infection, and is surpassed in frequency only by Candida albicans. Major factors contributing to the success of this opportunistic pathogen include its ability to readily
Satoshi Toda et al.
Blood, 123(25), 3963-3971 (2014-03-25)
Definitive erythropoiesis takes place at erythroblastic islands, where erythroblasts proliferate and differentiate in association with central macrophages. At the final stage of erythropoiesis, pyrenocytes (nuclei surrounded by plasma membranes) are excluded from erythroblasts, expose phosphatidylserine (PtdSer), and are engulfed by