Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 214,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Ponceau-Xylidin, Dye content ≥60 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥60%
solubility
water: 10 mg/mL, clear, red
εmax
18-22 at 503-508 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI key
YJVBLROMQZEFPA-LLIZZRELSA-L
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 10 mg/mL, clear, red | solubility ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL | solubility - | solubility water: 1 mg/mL, clear |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| composition Dye content, ≥60% | composition Dye content, ≥55% | composition - | composition Dye content, 75% |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ponceau-Xylidin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3761-53-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?