Fortfahren mit
199737
New Coccine
Dye content 75 %
Synonym(e):
Ponceau 4 R, Säurerot 18
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H11N2Na3O10S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
604.47
EC Number:
220-036-2
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
16255
Beilstein/REAXYS Number:
4122340
€ 51,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 75%
solubility
water: 1 mg/mL, clear
λmax
350 nm (2nd), 506 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-16-7-5-11-9-12(33(24,25)26)10-18(35(30,31)32)19(11)20(16)22-21-15-6-8-17(34(27,28)29)14-4-2-1-3-13(14)15;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3/b22-21+;;;
InChI key
SWGJCIMEBVHMTA-ZRUFZDNISA-K
Application
New Coccine has been used to determine its decolorization by fungi Phanerochaete chrysosporium and Pleurotus sajorcaju.
Biochem/physiol Actions
New Coccine also referred to as ponceau 4 R, is a synthetic red tar dye. It belongs to the group of azo dyes. New Coccine is extensively used as a food colorant. When the intact dye reaches the intestine, it cause colon specific DNA damage in mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8822C6277C6767
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye content, 75%
composition
Dye content, ~65-85%
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, ≥35%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)