Fortfahren mit
B6008
Ponceau BS
Dye content ~60 %, Powder
Synonym(e):
Biebricher Scharlach Natriumsalz, Säurerot 66
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14N4Na2O7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
556.48
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-084-5
MDL number:
Colour Index Number:
26905
Beilstein/REAXYS Number:
3883900
€ 70,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ponceau BS, Dye content ≥55 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥55%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to brown
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
εmax
≥19000 at 510 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-20-12-5-14-3-1-2-4-18(14)22(20)26-25-19-11-8-16(13-21(19)35(31,32)33)24-23-15-6-9-17(10-7-15)34(28,29)30;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
InChI key
VVAVKBBTPWYADW-RVTJCSDESA-L
Application
Ponceau BS has been used in Masson′s trichrome stain for the staining of collagen. It has also been used for eosinophil staining.
Biochem/physiol Actions
Ponceau BS is used in Masson′s trichrome staining procedure, along with acid fuchsin, for the labeling of collagen and muscle red.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0644C8822P2395
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
red to brown
color
-
color
red to brown
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
solubility
water: soluble 10 mg/mL, dark red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear, red
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Interleukin-4 has basophilic and eosinophilic cell growth-promoting activity on cord blood cells.
Favre C, et al.
Blood, 75, 67-67 (1990)
Shariff S and Kaler AK
Principles & Interpretation of Laboratory Practices in Surgical Pathology (2016)
Rob R Eversole et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 51(2), 253-257 (2003-01-21)
Here we describe a simple histochemical technique that provides an improved approach to identifying eosinophil components in tissues through the formation of photoreactive complexes that produce stable fluorescent emissions. This method worked readily with histological tissue sections 6-60 microm thick
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B6008-25G04061835345878
B6008-100G04061833434390